Kluczowe dokumenty
48980
4,4′-DDT solution
200 μg/mL in isooctane, PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane solution, 4,4′-DDT solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
opakowanie
ampule of 10 mL
stężenie
200 μg/mL in isooctane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)C(c2ccc(Cl)cc2)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H
Klucz InChI
YVGGHNCTFXOJCH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Opis ogólny
Zastosowanie
- Air particulate matter by ultrasound assisted extraction micro-scale cell (UAE-MSC) in conjunction with gas chromatography-mass spectrometry operating in negative chemical ionization (GC-MS-NCI).
- Cat hair samples by two dimensional gas chromatography (GC x GC) combined with high resolution time-of-flight mass spectrometry (HR-TOFMS).
- Water samples by thermal desorption (TD)-GC combined with full scan MS as well as liquid injection-GC combined with MS operating in selected ion monitoring (SIM) detection.
- Wildlife liver and serum by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and GC coupled to tandem quadrupole mass spectrometry (GC-MS/MS) with MRM detection.
- Marine pore water by solid-phase microextraction (SPME) and TD-GC-MS with SIM detection.
- Surface soil and raw food samples by GC equipped with electron capture detector (ECD).
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?