Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 215,00 zł |
Informacje o tej pozycji
215,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
ASTM® D4815
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
(each component at the nominal wt% indicated)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description (each component at the nominal wt% indicated), analytical standard | description analytical standard | description 6.25 % (w/w) each component, analytical standard | description (varied), analytical standard |
| application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| agency ASTM® D4815 | agency ASTM® D4815 | agency ASTM® D5442 | agency ASTM® D2887 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
Analit
- tert-Butyl ethyl ether 10 % (w/w)
- tert-Butyl methyl ether 10 % (w/w)
- Diisopropyl ether 10 % (w/w)
- Hexane 60 % (w/w)
- Methylcyclopentane 10 % (w/w)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?