48881
Chlordane (mixture of isomers)
certified reference material, 500 μg/mL in methanol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
opis
technical mixture
linia produktu
TraceCERT®
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
500 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2
Klucz InChI
BIWJNBZANLAXMG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.