Kluczowe dokumenty
48741
Supelco
EPA 606-M Phthalate Esters Mix
certified reference material, 200 μg/mL each component in methanol
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA 606
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
200 μg/mL each component in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Benzyl butyl phthalate
    Bis(2-ethylhexyl) phthalate
    Dibutyl phthalate
    Diethyl phthalate
    Dimethyl phthalate
    Di-n-octyl phthalate
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)