Merck
48264
Supelco
2,3,4,6-Tetrachlorophenol solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2Cl4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.89
Beilstein:
779754
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
5000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1,11H
Klucz InChI
VGVRPFIJEJYOFN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D A Kalman
Journal of chromatographic science, 22(10), 452-455 (1984-10-01)
A method for the determination of pentachlorophenol, 2,3,4,6-tetrachlorophenol, and their salts or hydrolyzable biological conjugates in urine, water, serum, or fish tissue is reported. The method utilizes fused silica capillary gas chromatography (GC) with electron capture detection of the free
J H Langwaldt et al.
Applied microbiology and biotechnology, 49(6), 663-668 (1998-07-31)
Air-lift percolator experiments simulated in situ subsurface degradation of 2,4,6-trichlorophenol, 2,3,4,6-tetrachlorophenol and pentachlorophenol, in mixtures and individually, by indigenous microorganisms from a chlorophenol-contaminated aquifer. Inoculation with a chlorophenol(CP)-degrading gram-positive isolate from the CP-contaminated groundwater did not significantly increase CP degradation
M K Männisto et al.
Water research, 35(10), 2496-2504 (2001-06-08)
The composition and chlorophenol-degrading potential of groundwater bacterial community in a permanently cold, oxygen-deficient chlorophenol contaminated aquifer at Kärkölä, Finland was studied with the aim of evaluating in situ bioremediation potential. The groundwater contained from 10(4) to 10(7) microscopically counted
H Huang et al.
Chemosphere, 41(6), 943-951 (2000-06-23)
A kinetic model is developed for PCDD formation from chlorophenol catalysed by incinerator fly ash. The key step in the model is a Langmuir-Hinshelwood type elementary step for the coupling of two adsorbed chlorophenol species to PCDD. Kinetic expression is
Pavel Smejtek et al.
The Journal of chemical physics, 120(3), 1383-1394 (2004-07-23)
We studied the effect of segmented solvent molecules on the free energy of transfer of small molecules from water into alkanes (hexane, heptane, octane, decane, dodecane, tetradecane, and hexadecane). For these alkanes we measured partition coefficients of benzene, 3-methylindole (3MI)
Protokoły
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.