Kluczowe dokumenty
48242
Supelco
EPA 525,525.1 Internal Standard Mix
certified reference material, 500 μg/mL each component in acetone
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA 525.1,525.2
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type internal
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
500 μg/mL each component in acetone
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Acenaphthene-d10
    Chrysene-d12
    Phenanthrene-d10
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)