Merck
48162
Supelco
1-Methylnaphthalene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
Synonim(y):
α-Methylnaphthalene
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352200
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
2000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
Klucz InChI
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-metylonaftalen jest oleistą cieczą o ziemistym, fenolowym zapachu. Jest ważnym składnikiem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, które mogą być powszechnie otrzymywane z węgla i ropy naftowej.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1 (1997)
Issues in Radiation Biology and Toxicology Research (2013)
Meilan Jin et al.
The Journal of toxicological sciences, 37(4), 711-721 (2012-08-07)
1-Methylnaphthalene (1-MN), a constituent of the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), is a lung carcinogen in mice. However, conventional genotoxicity tests such as the Ames test and sister chromatid exchange (SCE) test have yielded equivocal results. In the present study, the
C E Cerniglia et al.
Applied and environmental microbiology, 47(1), 111-118 (1984-01-01)
Cunninghamella elegans metabolized 1- and 2-methylnaphthalene primarily at the methyl group to form 1- and 2-hydroxymethylnaphthalene, respectively. Other compounds isolated and identified were 1- and 2-naphthoic acids, 5-hydroxy-1-naphthoic acid, 5-hydroxy-2-naphthoic acid, 6-hydroxy-2-naphthoic acid, and phenolic derivatives of 1- and 2-methylnaphthalene.
Y Murata et al.
Experimental and toxicologic pathology : official journal of the Gesellschaft fur Toxikologische Pathologie, 44(1), 47-54 (1992-03-01)
Pulmonary alveolar proteinosis was induced at a 100% incidence in B6C3F1 female mice by twice weekly painting the back skin with methylnaphthalene for 30 weeks to give a total dose of 7.14 g/kg b.wt. Semithin sections were used for defining