Przejdź do
47205
ASTM® D4815 Quantitative Calibration Mixture 1
with Internal Standard, (each component at the nominal wt% indicated), analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121813
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
agency
ASTM® D4815
packaging
ampule of 1 mL
concentration
(each component at the nominal wt% indicated)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
storage temp.
room temp
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Each component at the nominal weight percent listed.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analit
Opis
  • tert-Butanol .095 % (w/w)
  • tert-Butyl methyl ether 19 % (w/w)
  • 1,2-Dimethoxyethane 5 % (w/w)
  • Ethanol 2.85 % (w/w)
  • 2-Methyl-2-butanol 1.19 % (w/w)
  • Isooctane:xylene (65:35) 71.87 % (w/w)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-27.4 °F
flash_point_c
-33 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-71-4
CAS No.
110-71-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)