This product is a vial decapper designed for the removal of 13 mm aluminum crimp seals. This product is not intended for sealing vials, but rather unsealing them.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 331,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Decapper, pliers style
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 13mm crimp seals
General description
Vial Decapper, pliers-type is used for quick and easy removal of a 13 mm aluminum seal.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with 13mm crimp seals | compatibility for use with 11 mm crimp seals | compatibility for use with 20mm crimp seals | compatibility for use with 20mm crimp seals |
| description Decapper, pliers style | description Decapper, pliers style | description Hand decapper | description Decapper, pliers style |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vial Decapper, pliers-type
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
do these have the ability to have different identifying dies to mark different personal that seal metal (aluminum)