Kluczowe dokumenty
29895-U
MET-SimDis Capillary GC Column
L × I.D. 10 m × 0.53 mm, df 0.88 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Polecane produkty
Materiały
metal
Poziom jakości
agency
ASTM® 2887,2877 (extended)
Parametry
-25-450 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
151
df
0.88 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
10 m × 0.53 mm
Zastosowanie
petroleum
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
Zastosowanie: Ta wytrzymała metalowa kolumna jest przeznaczona do symulowanej destylacji, aplikacji wykonywanej w przemyśle naftowym, która ujawnia rozkład temperatury wrzenia próbki.
Kod USP: Brak
Faza:
Kod USP: Brak
Faza:
- Spoiwo
- Zastrzeżone
- <2 μm: -25 °C do 450 °C (izotermicznie lub programowo)
- >2 μm: -25 °C do 400 °C (izotermicznie lub programowo)
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?