29894-U
MET-SimDis Capillary GC Column
L × I.D. 5 m × 0.53 mm, df 0.88 μm
Wybierz wielkość
3410,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3410,00 zł
Polecane produkty
Materiały
metal
Poziom jakości
agency
ASTM® 2887,2877 (extended)
Parametry
-25-450 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
151
df
0.88 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
5 m × 0.53 mm
Zastosowanie
petroleum
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
Kod USP: Brak
Faza:
- Spoiwo
- Zastrzeżone
- <2 μm: -25 °C do 450 °C (izotermicznie lub programowo)
- >2 μm: -25 °C do 400 °C (izotermicznie lub programowo)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)