Kluczowe dokumenty
29855-U
SGE Syringes for eVol® XCHANGE® Analytical Syringe Digital Drive
volume 20-500 μL, needle size 23 ga, L × O.D. × I.D. 50 mm × 0.63 mm × 0.32 mm, bevel tip stainless steel needle, pkg of 3 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
bevel tip stainless steel needle
rozmiar igły
23 ga
Właściwości
500 μL eVol® syringe
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 2910324
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
50 mm × 0.63 mm × 0.32 mm
pojemność
20-500 μL
Opis ogólny
XCHANGE® analytical syringes can be easily and quickly changed. This allows the user to choose the best syringe for the volume being measured. It also allows the user to dedicate individual syringe to specific liquids or methods, reducing the possibility of cross-contamination. Only a few XCHANGE syringes are requied to dispense liquid volumes from 0.2 μL to 500 μL.
Informacje prawne
XCHANGE is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)