Przejdź do
20742
Roztwór do czyszczenia strzykawek
size 70 mL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 70 mL
manufacturer/tradename
Hamilton 18310
size
70 mL
Other Notes
Biodegradowalny koncentrat czyszczący pomaga wyeliminować trudne do usunięcia pozostałości.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
21578910643Q2259
description
size 70 mL
description
-
description
-
description
-
manufacturer/tradename
Hamilton 18310
manufacturer/tradename
Hamilton 76620
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
size
70 mL
size
-
size
-
size
-
packaging
pkg of 70 mL
packaging
1 ea of
packaging
-
packaging
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)