Przejdź do
27422
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.5 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
141,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
141,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
natural polypropylene vial
description
with molded conical insert
feature
closure type snap ring vial, large opening, (6 mm)
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.5 mL
fitting
thread for 11 mm
application(s)
general analytical
compatibility
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
272542742327253
description
volume 0.5 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
description
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, pkg of 1000 ea
description
volume 0.1 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
description
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, Snap top, pkg of 100 ea
fitting
thread for 11 mm
fitting
-
fitting
thread for 11 mm
fitting
thread for 11 mm
volume
0.5 mL
volume
0.75 mL
volume
0.1 mL
volume
0.75 mL
feature
large opening, (6 mm), closure type snap ring vial
feature
large opening, (6 mm), closure type snap ring vial
feature
closure type snap ring vial, large opening, (6 mm)
feature
large opening, (6 mm), closure type snap ring vial
material
natural polypropylene vial
material
natural polypropylene vial
material
natural polypropylene vial
material
natural polypropylene vial
compatibility
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
compatibility
-
compatibility
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
compatibility
-
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6.0 mm
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)