Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121806
NACRES:
NB.43
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
natural polypropylene vial
feature
closure type snap ring vial, large opening, (6 mm)
packaging
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6.0 mm
volume
0.75 mL
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Snap Ring polypropylene autosampler microvial
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?