Przejdź do
27419
Screw Top vials, 12 × 32 mm, limited volume step vial
volume 0.25 mL, amber glass vial,
step vial, large opening with glass insert
, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
918,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
amber glass vial, lips on vial glass insert
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.25 mL
fitting
thread for 10-425
application(s)
general analytical
General description
Vial incorporates the unique StepVial design that precisely centers a limited volume insert in the vial neck. The interior finish of the top of the vial is recessed to allow the top of the insert to rest correctly in the vial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5076282703227079
description
volume 0.25 mL, amber glass vial,
step vial, large opening with glass insert
, pkg of 100 ea
description
volume 2 mL, amber glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
description
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 1000 ea
description
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
volume
0.25 mL
volume
2 mL
volume
4 mL
volume
2 mL
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
fitting
thread for 10-425
fitting
thread for 8-425
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 8-425, 8-425 thread
material
amber glass vial, lips on vial glass insert
material
amber glass vial
material
amber glass vial
material
clear glass vial
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
O.D. × H × I.D.
-
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)