Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6950,00 zł 5212,50 zł |
Informacje o tej pozycji
5212,50 zł
Cena katalogowa6950,00 złZaoszczędź 25%material
clear glass vial
description
cap not included
feature
vial type screw top vial
packaging
pkg of × 1000 ea
O.D. × H
12 mm × 32 mm
volume
1.1 mL
fitting
thread for 8-425
application(s)
general analytical
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 1.1 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425 | description volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 100 ea | description volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 1000 ea | description volume 0.1 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425, pkg of 200 ea |
| volume 1.1 mL | volume 4 mL | volume 4 mL | volume 0.1 mL |
| fitting thread for 8-425 | fitting thread for 13-425 | fitting thread for 13-425 | fitting thread for 8-425 |
| feature vial type screw top vial | feature closure type screw top vial | feature closure type screw top vial | feature closure type screw top vial |
| material clear glass vial | material clear glass vial | material clear glass vial | material natural polypropylene vial |
| packaging pkg of × 1000 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 1000 ea | packaging pkg of 200 ea |
| application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) general analytical |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vials, screw top, clear glass
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?