Kluczowe dokumenty
27304-U
Supelco
Headspace vials convenience kit (clear glass, bevel top, round bottom), pkg of 100
volume 10 mL, vial O.D. × H × I.D. 23 mm × 46 mm × 12.5 mm, PTFE/butyl rubber septum
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE/butyl rubber septum
clear glass vial
silver aluminum seal (pressure release)
Właściwości
closure type crimp seal
closure type crimp top vial
vial type headspace
opakowanie
pkg of 100 ea
fiolka śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
23 mm × 46 mm × 12.5 mm
pojemność
10 mL
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)