Kluczowe dokumenty
27226
Supelco
Stoppers
septum diam. 13 mm, red rubber, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
red rubber
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn.
13 mm
septa śr.
13 mm
kompatybilność
for use with 7 mL screw top vials
Opis ogólny
Czerwone gumowe korki są zwykle używane do zamykania próbek w fiolkach.
Zastosowanie
Można go wykorzystać w badaniu porównawczym przeprowadzonym w celu zrozumienia gazoszczelności między fiolką z zaciskanym korkiem z czerwonej gumy naturalnej, szarym korkiem z gumy butylowej i zakręcaną fiolką z szarym korkiem z gumy chlorobutylowej.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Evaluation of septum-capped vials for storage of gas samples during air transport.
Glatzel, Stephan; and Reinhard Well.
Environmental Monitoring and Assessment, 136.1-3, 307-311 (2008)