Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 605,00 zł |
Informacje o tej pozycji
605,00 zł
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
needle size
22s ga
description
Microliter™
feature
removable needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 87942
needle L
51 mm (2 in.)
volume
2.5 μL
application(s)
general analytical
compatibility
for use with Rheodyne
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 62RNR, volume 2.5 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.) | description 805N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.) | description 702RN, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.) | description 75 ASRN, volume 5 μL, needle size 23s ga, needle L 43 mm (1.71 in.) |
| material blunt tip stainless steel needle (point style 3) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material cone tip stainless steel needle (point style 1) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| volume 2.5 μL | volume 50 μL | volume 25 μL | volume 5 μL |
| manufacturer/tradename Hamilton 87942 | manufacturer/tradename Hamilton 84856 | manufacturer/tradename Hamilton 80430 | manufacturer/tradename Hamilton 87957 |
| needle size 22s ga | needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 23s ga |
| feature removable needle | feature needle type N (cemented) | feature needle type RN (removable needle), point style 2 | feature needle type ASRN (removable needle) |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?