Kluczowe dokumenty
2637525
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 25 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
78.5 mm × 6.5 mm × 0.75 mm
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
- Fits Finnigan (9001GCQ)
- Fits Varian (CP-1177 Injector)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)