Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
SB.54
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
unpacked
packaging
pkg of 5 ea
L × O.D. × I.D.
112 mm × 6.0 mm × 3.0 mm
General description
Deactivated (silanized) glass inlet liner for packed injection ports.
- Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inlet Liner, for Packed GC (unpacked)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?