Merck
25738
Supelco
Untreated Fused Silica Tubing
L × I.D. 5.0 m × 0.32 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
Materiały
fused silica tubing
opakowanie
pkg of 1 ea
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
5.0 m × 0.32 mm
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)