Kluczowe dokumenty
25374
Omegawax Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
agency
meets requirements for USP G16
Parametry
50-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
265
df
0.50 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.53 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
Zastosowanie
agriculture
biofuels
clinical
food and beverages
typ kolumny
capillary polar
Opis ogólny
USP Code: This column meets USP G16 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(ethylene glycol)
- 50 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Development and validation of a fatty acid methyl esterification method, using methanolic HCl reagent, for FAME analysis by GC of vegetable oils and fats.