Kluczowe dokumenty
24418
Syringes for Shimadzu AOC14, 17, 20 and 20i Autosamplers
volume 10 μL, 10R-S-0.47, needle size 26 ga, needle L 42 mm
Wybierz wielkość
1 EA
418,60 zł
418,60 zł
Cena katalogowa598,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
418,60 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
418,60 zł
Cena katalogowa598,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
26 ga
Właściwości
color-coded dark orange patch on barrel for easy volume identification barrel
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 002897
dł. igły
42 mm
pojemność
10 μL
kompatybilność
for use with Shimadzu AOC14 and AOC17 GC Autosamplers
Opis ogólny
Autosampler umożliwia wprowadzanie próbek z fiolek do systemów LC lub GC. Zazwyczaj zawiera zmotoryzowane strzykawki do próbek, które pomagają w pobieraniu próbek z fiolki. Zastosowanie autosamplera i strzykawki może wyeliminować błąd ludzki i zwiększyć dokładność / precyzję wtrysku.
Informacje prawne
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)