This column was tested for the suitable with GS not MS. The suitability with MS will have to be validated by the end-user.
Kluczowe dokumenty
24304INT
beta-DEX™ 120 Intuvo Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm, for use with Agilent Intuvo GC
Synonim(y):
β-DEX™ 120
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
opis
GC capillary column
df
0.25 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
non-bonded; 20% permethylated β-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% phenyl/65% dimethylsiloxane) phase
typ kolumny
capillary chiral
kompatybilność
for use with Agilent Intuvo GC
metoda separacji
chiral
Opis ogólny
Odporność chem./fiz.
- 30 °C to 230 °C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Is it a MS compatible column ? Thanks a lot for your support.