Kluczowe dokumenty
24305-U
Supelco
β-DEX 120
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Synonim(y):
Kolumna GC, chiralna, beta-dekstran
Wybierz wielkość
1 EA
6290,00 zł
6290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
6290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
fused silica
opis
GC capillary column
Parametry
30-230 °C temperature
Wartość beta
250
df
0.25 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
60 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
non-bonded; 20% permethylated β-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% phenyl/65% dimethylsiloxane) phase
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
typ kolumny
capillary chiral
metoda separacji
chiral
Opis ogólny
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.[1]
The chiral stationary phase in β-DEX 120 columns contains permethylated β-cyclodextrin embedded in an intermediate polarity stationary phase. They are recommended for the enantiomeric separation of a wide range of chiral compounds (ketones, esters, alkanes, alkenes, alcohols, acids, ethers, etc.). The 10% (β-DEX 110) and 20% (β-DEX 120) β-cyclodextrin content alters the elution order while maintaining similar enantioselectivity.
Zastosowanie
β -DEX 120 chiral capillary column was used for the GC analysis of chiral Bis(oxazolinylmethyl)amine ligand.[2]
Odporność chem./fiz.
Temp. Limits:
  • 30 °C to 230 °C
Inne uwagi
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Informacje prawne
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A new chiral bis (oxazolinylmethyl) amine ligand for Ru-catalyzed asymmetric transfer hydrogenation of ketones.
Yutong J
Journal of the American Chemical Society, 120 (15), 3817-3818 (1998)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)