Kluczowe dokumenty
23829-U
SCOT Capillary GC Column
phase TCEP
Synonim(y):
Kolumna GC, SCOT, TCEP
Wybierz wielkość
5220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5220,00 zł
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opis
3.5 in. banded coil
Dimensions: 1/16 in. connections
SCOT = Support Coated Open Tubular
TCEP = 1,2,3-tris(2-cyanoethoxy)propane
Parametry
0-150 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
40
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
50 ft × 1/32 in. × 0.5 mm
grupa aktywna macierzy
TCEP phase
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
typ kolumny
capillary SCOT
Powiązane kategorie
Opis ogólny
All our SCOT columns have dimensions of 50 feet x 1/32 inch O.D. x 0.02 inch I.D. and include 1/16 inch O.D. connections at each end. They are banded in 3.5 inch coils, with 12 inch loose column at each end. Four columns are available as stock items. Columns with other phases may be available through our custom program.
Zastosowanie
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?