Kluczowe dokumenty
23314-U
SPB®-608 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Synonim(y):
Fused Silica Capillary SPB-608 60m .025mm 0.25um
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
agency
ASTM® D4861
EPA TO-10,IP-8,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,610,8100,8141,8082
Parametry
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
250
df
0.25 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
60 m × 0.25 mm
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
typ kolumny
capillary intermediate polar
Opis ogólny
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?