Merck
23110-U
Supelco
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 4% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B DA support, L × O.D. × I.D. 6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiały
glass column
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-200 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
Matryca
80/120 Carbopack B DA support
grupa aktywna macierzy
4% Carbowax 20M phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Opis ogólny
W kolumnie z wypełnieniem gaz nośny przenika przez porowate złoże, a separacja jest osiągana poprzez odsunięcie od siebie substancji rozpuszczonych. Kolumny z wypełnieniem składają się z dwóch głównych materiałów: stali nierdzewnej i szkła Pyrex. Kolumny ze szkła Pyrex są formowane w pożądany sposób poprzez zwijanie w temperaturze około 700°C. Kolumny szklane są w niektórych przypadkach traktowane odczynnikiem silanizującym w celu wyeliminowania powierzchniowych grup hydroksylowych, które stają się aktywne katalitycznie i wytwarzają asymetryczne piki.
Use a glass column for applications where high inertness is required, such as for the analysis of active analytes. All glass columns undergo a proprietary high temperature silanization to ensure inertness. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890. 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Inne uwagi
This is a TightSpec column, which conforms to within +/- 6 mm of its stated length.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Raymond P.W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)