Przejdź do
21033
Filter Cartridge
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
318,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NB.21
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Filter Cartridge consists of 1 O-ring, 1 filter cartridge body, 1 filter ring, and 1 cartridge screw cap.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2103121038505293
description
-
description
-
description
(d)
description
bed wt. 350 mg, volume 1.5 mL, pkg of 10 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)