Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 489,00 zł |
Informacje o tej pozycji
489,00 zł
agency
EPA IP-8,TO-10A
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description (d) | description O.D. × L 22 mm × 7.6 cm, pkg of 3 ea | description bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea |
| agency EPA IP-8,TO-10A | agency - | agency ASTM® D4861,D4947, EPA IP-8,TO-10A | agency EPA 100,IP-6A,TO-11A, NIOSH 2016, ASTM® D5197 |
| technique(s) active air sampling: suitable | technique(s) active air sampling: suitable | technique(s) active air sampling: suitable | technique(s) active air sampling: suitable |
| application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 3 ea | packaging pkg of 50 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?