Przejdź do
20557
ORBO™ 1000 Wstępnie oczyszczony mały wkład PUF
O.D. × L 22 mm × 7.6 cm, pkg of 3 ea
Synonim(y):
Small PUF Cartridges
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
3 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47131900
NACRES:
NB.21
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polyurethane (foam)
Quality Segment
agency
ASTM® D4861,D4947, EPA IP-8,TO-10A
description
Small PUF, assembled
product line
ORBO™
feature
precleaned
packaging
pkg of 3 ea
manufacturer/tradename
ORBO™ 1000
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
22 mm × 7.6 cm
matrix
PUF polyurethane foam
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
For ORBO PUF cartridge, several US EPA and ASTM methods require a polyurethane foam (PUF) adsorbent cartridge for monitoring semivolatiles in stack, ambient, indoor, and workplace atmospheres. A low pressure drop across the cartridge facilitates high volume sampling. ORBO-1000 small PUF cartridges are useful for ASTM D4861, EPA IP-8 and EPA TO-10A (Pesticides/PCBs); ASTM D4947 (Chlordane/Heptachlor). Small PUF cartridges are useful for the 1-5 L/min sampling range.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
200372003820556
description
O.D. × L 22 mm × 7.6 cm, pkg of 3 ea
description
O.D. × L 6 cm × 7.6 cm, pkg of 1 ea
description
O.D. × L 6 cm × 7.6 cm, pkg of 1 ea
description
pkg of 1 ea
material
polyurethane (foam)
material
polyurethane (foam)
material
polyurethane (foam)
material
glass cartridge
agency
ASTM® D4861,D4947, EPA IP-8,TO-10A
agency
EPA IP-7,TO-13A,TO-4A,TO-9A, ASTM® D6209
agency
EPA IP-7,TO-13A,TO-4A,TO-9A, ASTM® D6209
agency
-
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
feature
precleaned
feature
precleaned
feature
precleaned
feature
-
product line
ORBO™
product line
ORBO™
product line
ORBO™
product line
-
packaging
pkg of 3 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)