Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47131900
NACRES:
NB.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polyurethane (foam)
Quality Segment
agency
ASTM® D6209, EPA IP-7,TO-13A,TO-4A,TO-9A
description
Large PUF, assembled
product line
ORBO™
feature
precleaned
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
ORBO™ 2000
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 cm × 7.6 cm
matrix
PUF polyurethane foam
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
- ORBO™ 2000 wstępnie oczyszczony duży wkład z pianki poliuretanowej (PUF) wykazuje niski spadek ciśnienia w całym wkładzie, co ułatwia pobieranie próbek o dużej objętości.
- Wkłady z adsorbentem PUF są przydatne w metodach ASTM D6209, EPA IP-7 i EPA TO-13 (WWA); EPA TO-4A (Pestycydy/PCB); EPA TO-9A (Dioksyny) w monitorowaniu substancji półaktywnych w kominach, otoczeniu, atmosferze wewnętrznej i w miejscu pracy.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?