Merck
2055101
Supelco
Inlet Liner, Split Type, Cup Design (packed with 10% OV-1 on Chromosorb W HP)
pkg of 1 ea
Wybierz wielkość
1 EA
395,00 zł
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
395,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opakowanie
pkg of 1 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Opis ogólny
Wkładka wlotowa jest ważną częścią portu wtryskowego. Głównymi funkcjami wkładki wlotowej jest ograniczenie degradacji próbki i poprawa parowania wraz z prawidłowym pozycjonowaniem igły strzykawki. Niewłaściwy wybór wkładki może mieć znaczący wpływ na chromatogram. Podstawowe problemy związane z niewłaściwym wyborem wkładki obejmują wyższy potencjał ogonowania piku i dyskryminacji masowej. Zaleca się, aby objętość wkładki wlotowej była większa niż ilość próbki wstrzykiwanej strzykawką, aby uniknąć reakcji z próbką.[1] Wkładka portu wtryskiwacza jest odpowiednia do wykonania połączenia między wprowadzeniem próbki a kolumną GC. Typ dzielony ma szeroki otwór o średnicy wewnętrznej 2 lub 4 mm, który jest odpowiedni do ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Kubki są używane do mieszania próbek.
OV-1 to zmodyfikowany polimer silikonowy, który ma dobrą stabilność temperaturową. Nadaje się jako faza ciekła w chromatografii. Najmniej polarny jest dimetylosilikon sprzedawany pod nazwą OV-1.[2]
Chromosorb W, kruche białe ciało stałe przygotowywane przez ogrzewanie ziemi okrzemkowej z topnikiem. Powstała w ten sposób drobna struktura jest cementowana na szkle, co skutkuje dużymi i nieregularnymi porami.[3] HP to klasyfikacja nośnika jako wysokowydajnego.[4]
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
  • Fits Finnigan (9001GCQ)
  • Fits Varian (CP-1177 Injector)
Inne uwagi
Material nos.
2055101 (1pk)
2055105 (5pk)
2055125 (25pk).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert L. Grob, PhD, Eugene F. Barry, PhD
Modern Practice of Gas Chromatography, 76-76 (2004)
Ian A. Fowlis
Gas Chromatography, 27-27 (2008)
Harold M. McNair, James M. Miller
Basic Gas Chromatography (2011)
Michelle Groves Carlin, John Richard Dean
Forensic Applications of Gas Chromatography, 9-9 (2013)