Przejdź do
20063
ORBO 1103 Porapak-Q (50/80), 150/75 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47131900
NACRES:
NB.21
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
W,W,W separators
Quality Segment
agency
NIOSH 2505,2521
product line
ORBO
composition
Bed A, 150 mg , Bed B, 75 mg
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
ORBO 1103
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 100 mm
matrix
Porapak Q
particle size
50-80 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
  • ORBO 1103 Porapak-Q (50/80), 150/75 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Legal Information
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
PoraPak is a trademark of Waters
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203512034920051
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
description
W,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 90 mm, pkg of 50 ea
description
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
composition
Bed B, 75 mg , Bed A, 150 mg
composition
Bed A, 100 mg , Bed B, 50 mg
composition
Bed B, 50 mg , Bed A, 100 mg
composition
Bed A, 400 mg , Bed B, 200 mg
material
W,W,W separators
material
W,F,F (specially cleaned) separators
material
W,W,W separators
material
W,W,W separators
agency
NIOSH 2505,2521
agency
NIOSH 5503
agency
OSHA 32,110, NIOSH 2546
agency
NIOSH 2534,2537
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
manufacturer/tradename
ORBO 1103
manufacturer/tradename
ORBO 60
manufacturer/tradename
ORBO 47
manufacturer/tradename
ORBO 609
particle size
50-80 mesh
particle size
30-45 mesh
particle size
-
particle size
20-50 mesh
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)