Kluczowe dokumenty
19144-U
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5
needle size 26s ga, needle L 51 mm (2 in.), volume 2.5-100 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
cone tip, side port stainless steel needle
rozmiar igły
26s ga
Właściwości
removable needle cone tip (side port)
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 7784-07
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
2.5-100 μL
Opis ogólny
Igły 1363 do strzykawek RN, typ punktowy #5 to igły ze stożkową końcówką wyposażone w boczne otwory. Płynne próbki mogą być napełniane i dozowane przez boczny otwór, a uszkodzenie przegrody jest zminimalizowane dzięki solidnej wypukłej końcówce.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)