Merck
12484-U
Supelco
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase none, matrix 100/120 Molecular Sieve 5A support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Wybierz wielkość
1 EA
1320,00 zł
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel column
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-400 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
100/120 Molecular Sieve 5A support
grupa aktywna macierzy
none phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Opis ogólny
Kolumny z wypełnieniem wykonane ze stali nierdzewnej są zazwyczaj stosowane przy wyższych prędkościach przepływu gazu nośnego, ponieważ mogą one wytrzymać podwyższone ciśnienie. Kolumny ze stali nierdzewnej są zwykle przemywane rozcieńczonym kwasem solnym, a następnie wodą z dodatkiem metanolu, acetonu, dichlorku metylenu i n-heksanu w celu usunięcia wszelkich produktów korozji i śladów środków smarnych.[1]
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Zastosowanie
Sito molekularne 5A w kolumnie chromatograficznej ze stali nierdzewnej może być stosowane do pomiaru atmosferycznego podtlenku azotu.[2]
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
Miles LD.
Analytical Chemistry, 43 (8), 1113-1115 (1971)
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW.
Science, 102-108 (1997)