Merck
12370-U
Supelco
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 40/60 Carboxen-1000 support, L × O.D. × I.D. 2.0 ft (0.61 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Wybierz wielkość
1 EA
828,00 zł
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
828,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
Parametry
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
2.0 ft (0.61 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
40/60 Carboxen-1000 support
grupa aktywna macierzy
none phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with General Configuration
Opis ogólny
Kolumny z wypełnieniem wykonane ze stali nierdzewnej są zazwyczaj stosowane przy wyższych prędkościach przepływu gazu nośnego, ponieważ mogą one wytrzymać podwyższone ciśnienie. Kolumny ze stali nierdzewnej są zwykle przemywane rozcieńczonym kwasem solnym, a następnie wodą z dodatkiem metanolu, acetonu, dichlorku metylenu i n-heksanu w celu usunięcia wszelkich produktów korozji i śladów środków smarnych.[1]
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column is of a general configuration, and can be carefully bent to fit most instruments.
Zastosowanie
Carboxen 1000 zapakowany w kolumnę ze stali nierdzewnej może być używany w komorze beztlenowej do prowadzenia badań z archaea metanogennymi.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Archaea: A Laboratory Manual: Methanogens.
Robb FT, et al.
Science, 28-30 (1994)
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW.
Science, 102-108 (1997)