Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
450,00 zł
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][15N]1[15N]=[13C]([H])[15N]=[13C]1[H]
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI key
NSPMIYGKQJPBQR-CVMUNTFWSA-N
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥98 atom %, ≥98% (CP) | description ≥98% (HPLC) |
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade - |
| assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay ≥98% (CP) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| product line PESTANAL® | product line - | product line - | product line - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1261170-82-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?