Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
ZRB2785
Sigma-Aldrich
Anti-PSAT1 Antibody, clone 1C7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Aminotransferaza fosfohydroksytreoninowa, PSAT, Aminotransferaza fosfoseryny, EC:2.6.1.52
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 1C7
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 40.4 kDa
observed mol wt ~39 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... PSAT1(29968)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1C7 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa aminotransferazę fosfoserynową (PSAT1). Jego celem jest epitop w regionie wewnętrznym.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany His odpowiadający 299 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiej aminotransferazy fosfoserynowej (PSAT1).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek A549.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło PSAT1 w lizacie komórek A549.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PSAT1 w lizacie ludzkiej tkanki mózgowej.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PSAT1 w skrawkach tkanki ludzkiej nerki.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PSAT1 w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Western Blot z użyciem lizatów z komórek typu dzikiego (WT) i komórek z nokautem PSAT1: Rozcieńczenie 1:5000 z reprezentatywnej partii wykryło PSAT1 w lizatach z komórek NSCLC i komórek NSCLC z knock-down PSAT1 i transfekowanych w celu ponownej ekspresji WT PSAT1, ale nie w komórkach z knock-down PSAT1 lub transfekowanych mockami. (Dane dzięki uprzejmości dr Briana Clema, University of Louisville).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Aminotransferaza fosfoseryny (UniProt: Q9Y617; znana również jako EC:2.6.1.52, Phosphohydroxythreonine aminotransferase, PSAT) jest kodowana przez gen PSAT1 (znany również jako PSA) (Gene ID: 29968) u człowieka. PSAT1 jest członkiem rodziny aminotransferaz zależnych od pirydoksalu-fosforanu klasy V, który katalizuje odwracalną konwersję 3-fosfohydroksypirogronianu do 1-fosfoseryny, a także konwersję 3-hydroksy-2-okso-4-fosfonooksybutanianu do 4-fosfonooksy-L-treoniny, wykorzystując w obu przypadkach L-glutaminian jako donor grupy aminowej, który jest następnie przekształcany w 2-oksoglutaran. Ulega ekspresji na wysokim poziomie w mózgu, wątrobie, nerkach i trzustce oraz wykazuje słabą ekspresję w grasicy, prostacie, jądrach i okrężnicy. PSAT1 jest zaangażowany w biosyntezę seryny z glikolitycznych produktów pośrednich i jest regulowany w górę w niedrobnokomórkowym raku płuc (NSCLC), raku płaskonabłonkowym przełyku i komórkach raka okrężnicy. Wyższa ekspresja została powiązana ze zwiększoną proliferacją komórek, przerzutami i chemioopornością. Stwierdzono, że nokaut PSAT1 hamuje proliferację komórek raka piersi MDA-MB-468 i BT-20. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, wygenerowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Gao, S., et al. (2017). J. Exp. Clin. Cancer Res. 36; Artykuł 179; Vie, N., et al. (2008). Mol. Cancer. 7: Artykuł 14).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C; Przed rekonstytucją należy krótko odwirować fiolki, aby odwirować materiał na dno fiolki; Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS; Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)