ZRB2637
Anti-HHV-8 LNA-1 Antibody, clone 5L10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Antygen jądrowy związany z latencją HHV-8/KSHV Orf73, HHV-8/KSHV Orf73 LANA, HHV-8/KSHV Orf73 LNA, HHV-8/KSHV Orf73 LNA-1, HHV-8/KSHV Orf73 utajony antygen jądrowy-1, Utajony antygen jądrowy HHV-8/KSHV Orf73
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5L10, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 131 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
vaccinia virus ... ORF73(4961527)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Ocena immunocytochemiczna w komórkach BCBL1.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło HHV-8 LNA-1 w komórkach BCBL1.
Testowane aplikacje
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykryło HHV-8 LNA-1 w milionie komórek BCBL1.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło HHV-8 LNA-1 w wycinkach tkanki ludzkiego mięsaka Kaposiego.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło HHV-8 LNA-1 w lizacie komórek BCBL-1.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)