Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
ZMS1103
Sigma-Aldrich
Anti-Poly(ADP-ribose) Antibody, clone 10H ZooMAb® Mouse Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
PAR, Polimer poli (ADP-rybozy)
Wybierz wielkość
ZMS1103-25UL
899,00 zł
ZMS1103-4X25UL
1850,00 zł
899,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
ZMS1103-25UL
899,00 zł
ZMS1103-4X25UL
1850,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
899,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10H, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 559.32 kDa
observed mol wt ~200 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby w razie potrzeby umożliwić transport i przechowywanie w warunkach otoczenia, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem z myślą o efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 10H to mysie rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa polimer poli (ADP-rybozę).
Immunogen
Polimer poli(ADP-rybozy) zmieszany z metylowaną albuminą surowicy bydlęcej.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło poli(ADP-rybozę) w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło poli(ADP-rybozę) w komórkach HeLa traktowanych 0,1% nadtlenkiem wodoru, ale nie w komórkach nietraktowanych.
Analiza immunoprecypitacji: 2 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało poli(ADP-rybozę) w komórkach HeLa traktowanych 0,1% nadtlenkiem wodoru.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Poli(ADP-ryboza) (PAR), która jest syntetyzowana z NAD+ przez polimerazy PAR (PARP), reguluje wiele procesów fizjologicznych, takich jak utrzymanie integralności DNA, ekspresja genów i podział komórek. Jest to unikalna modyfikacja potranslacyjna, która reguluje przeżycie i śmierć komórek. Modyfikacja ta jest spowodowana działaniem polimerazy poli(ADP-rybozy) (PARP), licznego enzymu jądrowego, który wykorzystuje dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NAD+). U ludzi opisano 17 różnych PARP, z których sześć dodaje wiele jednostek ADP-rybozy, a dziewięć dodaje tylko pojedyncze jednostki. Poli(ADP-ryboza) zawiera domenę wiążącą DNA z dwoma palcami cynkowymi w jej N-końcowej domenie, która jest połączona z C-końcową domeną wiążącą NAD+ przez krótki region zawierający kilka reszt kwasu glutaminowego, które są miejscami auto-poli(ADP-rybozylo)atacji). Synteza poli(ADP-rybozy) w komórce jest inicjowana przez czynniki, które generują przerwy w nici DNA. Rozgałęzione łańcuchy homopolimerowe mogą osiągać długość od 200 do 300 reszt, ale po syntezie są szybko degradowane. Poli(ADP-ryboza) są degradowane przez dwie klasy enzymów. Pierwszy enzym rozszczepia wiązania ryboza-ryboza między podjednostkami ADP-rybozy, a drugi enzym usuwa końcową grupę ADP-rybozy ze zmodyfikowanych białek. Glikohydrolaza poli(ADP-rybozy) (PARG) jest podstawowym enzymem, który rozszczepia wiązania ryboza-ryboza. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Leung, AKL. (2014). J. Cell Biol. 205(5); 613-619; Schreiber, V., et al. (2006). Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 7(7); 517-528).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Rekonstytucja
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)