ZRB2282
Anti-DNAJB9 Antibody, clone 1D16-K ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
ER-resident protein ERdj4, Endoplasmic reticulum DNA J domain-containing protein 4, Microvascular endothelial differentiation gene 1 protein, UNQ743/PRO1471
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D16-K, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 25.52 kDa
observed mol wt ~25 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... DNAJB9(4189)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in mouse kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected DNAJB9 in mouse kidney tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected DNAJB9 in rat kidney tissue lysates.
Affinity Binding Assay: The binding affinity of this antibody to DNAJB9 peptide was at least one hundred thousand-fold (100,000X) higher than that obtained with the non-specific control peptide.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected DNAJB9 in human kidney and mouse kidney tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)