Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
ZRB2278
Sigma-Aldrich
Anti-CNBP Antibody, clone 1I17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko palca cynkowego 9, Białko wiążące kwas nukleinowy z palcem cynkowym typu CCHC, Komórkowe białko wiążące kwasy nukleinowe, ZNF9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1I17, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... CNBP(7555)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1I17 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko wiążące kwasy nukleinowe (CNBP). Jego celem jest epitop w obrębie 23 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 23 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego białka wiążącego kwasy nukleinowe (CNBP).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek L6.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło CNBP w lizacie komórek L6.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło CNBP w lizatach z komórek HeLa i SHSY-5Y oraz lizacie tkanki mózgowej myszy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło CNBP w lizatach z makrofagów pochodzących ze szpiku kostnego myszy, komórek A549, pierwotnych komórek makrofagów pochodzących z ludzkich monocytów, ekstraktu jądrowego pierwotnych komórek makrofagów pochodzących z ludzkich monocytów, makrofagów pochodzących ze szpiku kostnego myszy z nokautem CNBP i A549 z nokautem CNBP. (Dane dzięki uprzejmości laboratorium dr Kate Fitzgerald z University of Massachusetts Chan Medical School).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CNBP w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło CNBP w komórkach Neuro2A.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd CNBP z KD 3,9 x 10-9 w teście wiązania powinowactwa.
Immunoprecypitacja: Reprezentatywna partia tego przeciwciała immunoprecypitowała CNBP z lizatu z komórek A549. (Dane uzyskane dzięki uprzejmości laboratorium dr Kate Fitzgerald z University of Massachusetts Chan Medical School).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko wiążące kwas nukleinowy z palcem cynkowym typu CCHC (UniProt: P62633; znane również jako białko wiążące kwasy nukleinowe typu CCHC, CNBP, Zinc finger protein 9) jest kodowane przez gen CNBP (znany również jako RNF163, ZNF9) (Gene ID: 7555) u człowieka. CNBP jest jednoniciowym białkiem wiążącym DNA z siedmioma domenami palca cynkowego typu CCHC. Preferencyjnie wiąże się ze sterolową sekwencją regulatorową 6556 (SRE) 5′-GTGCGGTG-3′, a tym samym pośredniczy w represji transkrypcji. Wiąże się również z jednoniciowym RNA w sposób specyficzny dla sekwencji. Metylacja argininy przez białkową metylotransferazę argininy 1 (PRMT1) w regionie bogatym w Arg/Gly utrudnia wiązanie RNA. Stwierdzono, że wiąże się z podjednostką rybosomalną 40S, rybosomem 80S i polisomami. Jego ekspresję obserwuje się w wątrobie, nerkach, śledzionie, jądrach, płucach, mięśniach i nadnerczach, a jego ekspresja jest regulowana transkrypcyjnie przez leczenie sterolami. Wykazano, że izoforma 1 CNBP wiąże się z elementami bogatymi w G w docelowych sekwencjach kodujących mRNA i zapobiega tworzeniu się struktury G-kwadrupleksu in vitro, co wskazuje na jego rolę we wspieraniu translacji poprzez rozwiązywanie stabilnych struktur na mRNA. Mutacje w genie CNBP zostały powiązane z dystrofią miotoniczną 2 (DM2), chorobą wieloukładową, która charakteryzuje się osłabieniem mięśni proksymalnych z miotonią, objawami sercowymi i zaćmą. Opisano osiem izoform CNBP, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, 4595, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Benhalevy, D., et al (2017). Cell Rep. 18(12); 2979-2990; Wei, H-M., et al. (2014). FEBS Lett. 588(9); 1542-1548; Rajavashisth, TB., et al. (1989). Science. 245(4918); 640-643).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
Affinity is a trademark of Mine Safety Appliances Co.
Element is a trademark of Corning, Inc.
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)