Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
ZRB2275
Sigma-Aldrich
Anti-RANKL/TNFSF11 Antibody, clone 1H17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Aktywator receptora ligandu czynnika jądrowego kappa-B, CD254, Cytokina związana z aktywacją TNF, Czynnik różnicowania osteoklastów, Członek nadrodziny ligandów czynnika martwicy nowotworów 11, Ligand osteoprotegeryny, ODF, OPGL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H17, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine, monkey, bovine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... TNFSF11(8600)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1H17 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa RANKL/TNFSF11. Celuje w epitop w obrębie 18 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego liganda czynnika martwicy nowotworów, członka nadrodziny 11 (RANKL).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki ludzkiego jelita cienkiego.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło RANKL/TNFSF11 w lizacie tkanki ludzkiego jelita cienkiego.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło RANKL/TNFSF11 w lizacie tkanki ludzkiego węzła chłonnego.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło RANKL/TNFSF11 w wycinkach tkanki ludzkiego jelita cienkiego.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd RANKL/TNFSF11 z KD wynoszącym 4,7 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Członek nadrodziny 11 ligandu czynnika martwicy nowotworów (UniProt: O14788; znany również jako czynnik różnicowania osteoklastów, ODF, ligand osteoprotegeryny, OPGL, aktywator receptora 4699 ligandu czynnika kappa-B, RANKL, cytokina indukowana aktywacją związana z TNF, TRANCE, CD254) jest kodowany przez gen TNFSF11 (znany również jako OPGL, RANKL, TRANCE) (Gene ID: 8600) u człowieka. RANKL jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu II z domeną cytoplazmatyczną (aa 1-47), domeną transbłonową (aa 48-68) i domeną zewnątrzkomórkową (aa 69-317). Jest to cytokina, która wiąże się z TNFRSF11B/OPG i NFRSF11A/RANK. Występuje w dużych ilościach w obwodowych węzłach chłonnych i w mniejszych ilościach w śledzionie, leukocytach krwi obwodowej, szpiku kostnym, sercu, łożysku, mięśniach szkieletowych, żołądku i tarczycy. Jego poziomy są regulowane w górę przez stymulację receptora komórek T. Stwierdzono, że RANKL wpływa na układ odpornościowy i kontroluje regenerację i przebudowę kości. Wykazano, że zwiększa zdolność komórek dendrytycznych do stymulowania proliferacji naiwnych komórek T i jest ważnym regulatorem interakcji między komórkami T i komórkami dendrytycznymi. Może również odgrywać rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej zależnej od limfocytów T. Wykazano, że indukuje osteoklastogenezę poprzez aktywację wielu szlaków sygnałowych w komórkach prekursorowych osteoklastów. Stwierdzono również, że RANKL aktywuje Akt poprzez kompleks sygnalizacyjny obejmujący kinazę SRC i czynnik związany z receptorem czynnika martwicy nowotworu (TRAF) 6, co sugeruje rolę RANKL w regulacji apoptozy komórek. Opisano trzy izoformy RANKL, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Wady genu TNFS11 mogą powodować osteoporozę, zarówno ciężką postać autosomalną recesywną, jak i łagodną postać autosomalną dominującą. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, 4595, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Ono, T., et al. (2020). Inflamm. Regen. 40; Artykuł 2; Luan, X., et al. (2012). J. Immunol. 189(1); 245-252).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
Affinity is a trademark of Mine Safety Appliances Co.
NuCLEAR is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)