Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB2199
Sigma-Aldrich
Anti-LIN28B Antibody, clone 1H17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko lin-28 homolog B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H17, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 27.08 kDa
observed mol wt ~34 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... LIN28B(389421)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1H17 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa LIN28B. Celuje w epitop w obrębie 22 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 22 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego LIN28B.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek K562.
Analiza Western Blotting): Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło LIN28B w lizacie komórek K562.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło LIN28B w lizacie komórek HepG2.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykrył LIN28B w milionie komórek K562.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło LIN28B w komórkach HepG2.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło LIN28B w wycinkach tkanki ludzkiego łożyska.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko lin-28 homolog B (UniProt: Q6ZN17; znane również jako LIN-28B) jest kodowane przez gen LIN28B (znany również jako CSDD2) (Gene ID: 389421) u człowieka. LIN28B jest ewolucyjnie konserwowanym białkiem wiążącym RNA, które reguluje translację mRNA i dojrzewanie miRNA let-7 w embrionalnych komórkach macierzystych i rozwijających się tkankach. Opisano dwie izoformy LIN-28B, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Izoforma 1 jest wykrywana w łożysku i w słabo zróżnicowanych komórkach raka wątrobowokomórkowego. Izoforma 2 jest wykrywana w wątrobie płodu, nienowotworowych tkankach wątroby, a także w dobrze zróżnicowanych tkankach nowotworowych. LIN-28B jest głównie jąderkowy, a jego sygnał lokalizacji jąderkowej znajduje się w aminokwasach 239-250. Służy jako supresor biogenezy mikroRNA (miRNA), w tym let-7 i prawdopodobnie miR107, miR-143 i miR-200c. Wiąże pierwotne transkrypty let-7 (pri-let-7), w tym pri-let-7g i pri-let-7a-1, i sekwestruje je w jądrze, z dala od kompleksu mikroprocesora, zapobiegając w ten sposób ich przetwarzaniu w dojrzałe miRNA. U ssaków LIN28B odgrywa kluczową rolę w wielu procesach fizjologicznych, w tym w miogenezie szkieletu, neurogliogenezie, limfopoezie, rozwoju komórek rozrodczych i metabolizmie glukozy. Poziom LIN-28B jest podwyższony w potrójnie ujemnych (ER-, PR-, HER2-) nowotworach piersi, a także w raku wątroby, jajnika i tarczycy. Wykazano, że hamuje apoptozę poprzez regulację osi AKT2/FOXO3A/BIM w komórkach raka jajnika. W przypadku nadekspresji izoforma 1 stymuluje wzrost linii komórkowej gruczolakoraka piersi MCF-7, podczas gdy izoforma 2 nie wpływa na wzrost komórek. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Lin, X., et al. (2018). Signal Transduct. Target Ther. 3; Artykuł 23; Piskounova, E., et al. (2011). Cell. 147(5); 1066-1079; Guo, Y., et al. (2006). Gene. 384; 51-61).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Rekonstytucja
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)