Merck
Wszystkie zdjęcia(14)
Kluczowe dokumenty
ZRB2152
Sigma-Aldrich
Anti-STAT5B Antibody, clone 2G13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 5B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G13, recombinant monoclonal
opis
2G13 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 89.87 kDa
observed mol wt ~80 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, bovine, feline, porcine, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAT5B(6777)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2G13 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa STAT5B. Celuje w epitop w obrębie 20 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego STAT5B.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek MOLT4.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło STAT5B w lizacie komórek MOLT4.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło STAT5B w lizacie z komórek Daudi i rozcieńczenie 1:1 000 w lizacie z komórek HeLa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło STAT5B w wycinkach tkanek ludzkiego łożyska i ludzkich migdałków.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd STAT5B z KD wynoszącym 1,0 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło STAT5B w komórkach Daudi.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 5B (UniProt: P51692; znany również jako STAT5B) jest kodowany przez gen STATB (Gene ID: 6777) u człowieka. Białka STAT (Signal Transducers and Activators of Transcription) to rodzina konserwatywnych czynników transkrypcyjnych, które przekazują sygnały o wysokiej wierności dla rodziny ligandów cytokin i służą jako główne substraty kinaz Janus (JAK). W komórkach spoczynkowych, STAT istnieją w stanie nieaktywnym w cytoplazmie do czasu fosforylacji i aktywacji. Aktywatory obejmują cytokiny, czynniki wzrostu i niektóre peptydy. STAT5B pełni podwójną funkcję transdukcji sygnału i aktywacji transkrypcji. Pośredniczy w odpowiedzi komórkowej na ligand KIT/SCF i inne czynniki wzrostu. Wiąże się z elementem miejsca aktywacji interferonu (GAS) i aktywuje transkrypcję indukowaną przez PRL. Wiadomo, że pozytywnie reguluje różnicowanie komórek krwiotwórczych / erytroidalnych. Po fosforylacji tyrozyny w odpowiedzi na sygnalizację KIT, jest aktywowany i przemieszcza się do jądra. Może być również fosforylowany przez JAK2. Jego fosforylacja na tyrozynie 699 przez białkową kinazę tyrozynową 6 (PTK6) lub kinazę komórek hematopoetycznych (HCK) prowadzi do zwiększenia jego aktywności transkrypcyjnej. Mutacje w genie STAT zostały powiązane z białaczką limfocytową wielkokomórkową (LGL). Mutanty Y665F i N642H wykazują zwiększoną aktywność transkrypcyjną i fosforylację tyrozyny 694. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Rajala, HLM., et al. (2013). Blood. 121(22); 4541-4550; Kanai, T., et al. (2012). Front. Immunol. 3; 234).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)