Merck
Wszystkie zdjęcia(14)
Kluczowe dokumenty
ZRB1978
Sigma-Aldrich
Anti-γ Catenin Antibody, clone 1H22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Połączenie plakoglobiny; Desmoplakin III; Desmoplakin-3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H22, recombinant monoclonal
opis
1H22 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 81.75 kDa
observed mol wt ~80 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminus
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JUP(3728)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1H22 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa kateninę. Celuje w epitop w obrębie 23 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 23 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiej kateniny.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek A431.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło kateninę w lizacie komórek A431.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło kateninę w lizacie komórek MCF-7.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło kateninę w komórkach MCF-7.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd kateniny z KD 6,5 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło kateninę w ludzkich skrawkach tkanki okrężnicy.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek A431.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło kateninę w lizacie komórek A431.
Opis wartości docelowych
Junction plakoglobin (UniProt: P14923; znana również jako katenina gamma, desmoplakina III, desmoplakina-3) jest kodowana przez gen JUP (znany również jako CTNNG, DP3) (identyfikator genu: 3728) u człowieka. -katenina i β-katenina są homologicznymi białkami, które mają charakterystyczne cechy strukturalne z centralną domeną powtórzenia armadillo otoczoną domenami karboksylowymi i aminokońcowymi. Funkcjonują one w połączeniach komórka-komórka, gdy są sprzężone z kadherynami. -katenina jest homodimerycznym białkiem, które jest składnikiem kompleksu adhezyjnego E-kadheryna/katenina. Jest obecna w połączeniach adhezyjnych i desmosomach, gdzie wchodzi w interakcje z desmogleiną i desmocolliną. Obecność -kateniny zarówno w desmosomach, jak i w połączeniach pośrednich sugeruje, że odgrywa ona centralną rolę w strukturze i funkcji płytek podbłonowych. U myszy z nokautem β-kateniny (KO) -katenina kompensuje utratę β-kateniny w połączeniach przylegania bez wpływu na desmosomy, ale nie jest w stanie pełnić funkcji w sygnalizacji Wnt. Może również wiązać się z LEF-1, a po nadekspresji w komórkach ssaków zwiększa transkrypcję kierowaną przez LEF-1. Jednak kompleks -kateniny i LEF-1 może nie być wydajny w wiązaniu DNA lub w tworzeniu trójskładnikowego kompleksu zawierającego LEF-1 i sekwencje DNA wiążące LEF-1. Nadekspresja -kateniny nie aktywuje bezpośrednio transkrypcji, ale może indukować transkrypcję pośrednio poprzez podniesienie poziomu endogennej β-kateniny poprzez blokowanie degradacji β-kateniny w cytoplazmie. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Wickline, ED., et al. (2013). Neoplasia.15(4); 421- 434; Maeda, O., et al. (2004). Oncogene. 23(4); 964-972).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)