Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 746,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41122409
746,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
MVP ICON®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON instrument
storage temp.
room temp
General description
Sonda temperatury MVP ICON to termistor umieszczony w sondzie ze stali nierdzewnej przeznaczonej do ogólnego pomiaru temperatury cieczy lub ciał półstałych w zakresie od -55 do 125 °C.
Application
Kontrola temperatury może być krytycznym czynnikiem bezpieczeństwa żywności, a temperatura musi być dokładnie mierzona i rejestrowana w wielu planach HACCP. Temperatura jest jednym z najważniejszych czynników umożliwiających rozwój bakterii, a limity mogą być ustalane dla różnych obszarów produkcji żywności detalicznej.
Przetwarzanie żywności, monitorowanie HACCP, warunki sanitarne
Temperatura
Features and Benefits
Wszechstronność
Sonda temperatury MVP ICON dokładnie odczytuje temperaturę w szerokim zakresie zastosowań.
Trwałość
Wytrzymała, odłączana sonda temperatury ułatwia testowanie w zakładzie. Sonda ze stali nierdzewnej posiada przekłutą końcówkę, umożliwiającą łatwą penetrację próbek żywności.
Sonda temperatury MVP ICON dokładnie odczytuje temperaturę w szerokim zakresie zastosowań.
Trwałość
Wytrzymała, odłączana sonda temperatury ułatwia testowanie w zakładzie. Sonda ze stali nierdzewnej posiada przekłutą końcówkę, umożliwiającą łatwą penetrację próbek żywności.
Preparation Note
Dokładnie wyczyść sondę wodą i łagodnym roztworem detergentu. Przepłukać wodą dejonizowaną. Nieużywaną sondę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Other Notes
- Windows 7 lub Windows 10
- Minimalne zapotrzebowanie na pamięć 512 MB; zalecane co najmniej 1 GB lub więcej pamięci RAM
- Co najmniej 16 GB miejsca na dysku twardym
- Rozdzielczość wideo WXGA 1280 x 800 lub lepsza
- Mysz lub inne urządzenie wskazujące
- Jeden dostępny port USB
- Adobe Acrobat Reader lub podobna przeglądarka plików PDF
- Drukarka (opcjonalnie)
One MVP ICON Temperature Probe
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with MVP ICON instrument | compatibility for use with MVP ICON instrument | compatibility for use with MVP ICON instrument | compatibility for use with MVP ICON instrument |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 unit | packaging box of 100 ea |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
| manufacturer/tradename MVP ICON® | manufacturer/tradename MVP ICON® | manufacturer/tradename MVP ICON® | manufacturer/tradename MVP ICON® 64004-100 |
| product line MVP ICON® | product line MVP ICON® | product line MVP ICON® | product line MVP ICON® |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 78087-00 | 04061838512826 |